Merck
L187526
6-AMINO-4-(2-ETHOXYPHENYL)-3-ME-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H16N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.332
Número MDL:
Otras notas