Merck
L176273
N-CYCLOHEXYL-2-[(OXO{(2E)-2-[(4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}ACETYL)AMINO]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H24N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
460.494
Número MDL:
Otras notas