Merck
L149276
4-CHLOROBENZALDEHYDE (4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H11ClN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
262.701
Número MDL:
Otras notas