Merck
L148474
7-(4-BROMOPHENYL)-1,3-DIMETHYL-8-PHENYL-1H-IMIDAZO(2,1-F)PURINE-2,4(3H,8H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H16BrN5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
450.298
Número MDL:
Otras notas