Merck
L147737
3-ET-6-(4-METHOXYPHENYL)-7H-(1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3,4)THIADIAZINE HBR
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H15BrN4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
355.259
Número MDL:
Otras notas