Merck
L143324
ETHYL 6-BROMO-2-METHYL-5-((4-METHYLBENZYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H19BrO4
Número de CAS:
Peso molecular:
403.276
Número MDL:
Otras notas