Merck
L133868
METHYL 5-ACETYL-2,6-DIMETHYL-4-(3-NITROPHENYL)-1,4-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H18N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
330.343
Número MDL:
Otras notas