Merck
L131652
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((3-(TRI-F-ME)ANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H17Cl3F3N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
450.74
Número MDL:
Otras notas