Merck
L127175
2-(4-CHLOROPHENYL)-2-HYDROXY-1-(4-METHOXYPHENYL)-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H24BrClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
451.795
Número MDL:
Otras notas