Merck
L125563
3-ALLYL-2-((2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H14Cl2N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
405.306
Número MDL:
Otras notas