Merck
L124958
5-BENZYL-2-(4-MORPHOLINYLMETHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H22N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
366.489
Número MDL:
Otras notas