Merck
L122556
N-ISOPROPYL-N-PHENYL-2-(5-PHENYL-2-THIOXO-1,3,4-OXADIAZOL-3(2H)-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H19N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
353.446
Número MDL:
Otras notas