KN8972453008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 3.8 μm × 5 μm
Sinónimos:
897245-3008
About This Item
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897245-3008
Parámetros
800 MHz frequency
L × curvatura × concentricidad
8 in. × 3.8 μm × 5 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Características y beneficios
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Attached polyethylene caps
- Sandblasted marking spot
- OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
- ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
- Wall thickness 0.375 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)