KN8971937100
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pack of 100 ea
Sinónimos:
5 mm NMR Tubes, 897193-7100, Disposable NMR Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
caps included but not attached
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897193-7100
Parámetros
100 MHz frequency
Longitud
7 in.
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm