Merck
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
Sinónimos:
Methoxy-PEG6-Hydroxyl, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)6H
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
product name
mPEG6-OH,
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable