JKA3037
mPEG5K
average MN 5,000, Silane
Sinónimos:
mPEG-Silane, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
product name
mPEG5K-Silane, average Mn 5,000
formulario
solid
mol peso
average Mn 5,000
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Methoxy PEG Silane for glass or silica surface modification and deactivation.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
ISRN Nanomaterials, 2013 (2013)