Merck
H55103
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxypropiophenone
97%
Sinónimos:
2-(Propionyl)phenol
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
1860264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Clave InChI
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter