Merck
H32006
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
99%
Sinónimos:
5-HIAA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
191.18
Beilstein:
168797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
99%
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Clave InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Metabolite of serotonin.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Major serotonin metabolite.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the