H15802
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
99%
Sinónimos:
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NOS · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
153.63
Beilstein:
3689338
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
Clave InChI
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?