GF98986774
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sphere, diam. 31 mm, weight 10 pcs, natural
Sinónimos:
ET316880
formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 989-867-74
Diámetro
31 mm
color
natural
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable