GF97896863
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 1.2mm, L 1 m, wall thickness 0.3 mm
Sinónimos:
FP307012
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 978-968-63
Longitud
1 m
pared grosor
0.3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable