GF97425490
Thulium
foil, 50x50mm, thickness 0.15mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Thulium, TM000215
About This Item
Análisis
≥99%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 974-254-90
resistividad
90 μΩ-cm, 20°C
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
densidad
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Clave InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable