GF97399298
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 100 mm, black
Sinónimos:
BI307910
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 973-992-98
Longitud
100 mm
Diámetro
9.5 mm
color
black
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable