Documentos
GF95760782
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
100mm tube, 4.0mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 3.5mm inside diameter, hard
Sinónimos:
CZ057400
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 957-607-82