Merck
GF95517366
Magnesio
foil, thickness 0.015 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
MG000180
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
temp. de autoignición
950 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 955-173-66
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.015 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)