GF94218666
Cobalt
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, 99.9%
Sinónimos:
Cobalt, CO000140
About This Item
Ensayo
≥99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 942-186-66
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)