Key Documents
GF93903622
Copper/silver
rod, Cu70%/Ag30%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Sinónimos:
CU197920
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 939-036-22
Longitud
50 mm
diámetro
15 mm