Key Documents
GF93149208
Polyphenyleneoxide
PPO, PPO (modified), PPE (modified), sheet, thickness 6 mm, size 300 × 300 mm, pale gray
Sinónimos:
PH303060
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 931-492-08
tamaño
300 × 300 mm
grosor
6 mm
color
pale gray