GF92991987
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 150 x 250mm, 0.5mm thickness, annealed, polished on both sides
Sinónimos:
FF210351
About This Item
formulario
annealed (polished on both sides)
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 929-919-87
tamaño × grosor
150 mm × 250 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)