GF92772737
Rhenium
wire reel, 0.1m, diameter 0.125mm, annealed, 99.97%
Sinónimos:
Rhenium, RE005108
About This Item
Ensayo
≥99.97%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 927-727-37
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
densidad
21.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)