Documentos clave
GF92705238
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, diameter 8 mm, temper hard
Sinónimos:
FE220271
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 927-052-38
Diámetro
8 mm
grosor
0.1 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)