GF92630246
Praseodymium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Praseodymium, PR000150
About This Item
Análisis
99%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 926-302-46
resistividad
68 μΩ-cm, 20°C
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
densidad
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable