GF91408776
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
W 606810
About This Item
formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 914-087-76
diámetro
3.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable