GF91057125
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
1m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinónimos:
PT035150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 910-571-25
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)