Documentos
GF90939651
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 10 mm, temper as rolled
Sinónimos:
AL010270
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 909-396-51
Diámetro
10 mm
grosor
0.50 mm