GF90928121
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 25 x 25mm size, 150mm coil width, 0.125mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020270
About This Item
formulario
foil (half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 909-281-21
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)