Documentos
GF90800670
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 4 mm, temper as rolled
Sinónimos:
AL010270
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 908-006-70
Diámetro
4 mm
grosor
0.50 mm