GF90251142
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 2.5mm, L 1000 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinónimos:
FP307022
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 902-511-42
Longitud
1000 mm
pared grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)