GF89881857
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.995%
Sinónimos:
LI516101
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.995%
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 898-818-57
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable