Merck
GF88983781
Nickel
foil, thickness 0.50 mm, diameter 4 mm, purity 99%
Sinónimos:
NI000586
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 889-837-81
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
4 mm
grosor
0.50 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)