GF87178292
Iridium
wire reel, 1m, diameter 0.075mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Iridium, IR005100
About This Item
Ensayo
≥99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 871-782-92
resistividad
4.71 μΩ-cm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
densidad
22.65 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)