GF86688512
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 4.8 mm, size 70 × 70 mm, grade rt18
Sinónimos:
ME313370
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 866-885-12
tamaño
70 × 70 mm
grosor
4.8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)