GF86118969
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 5mm, cell size 19mm, cell wall 0.064mm, core density 0.029g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinónimos:
Aluminum, AL002960
About This Item
Materiales
hexagonal (prism)
descripción
cell wall 0.064mm
Análisis
≥99.5%
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 861-189-69
resistividad
2.6548 μΩ-cm
cubeta tamaño
19 mm
tamaño × grosor
300 x 300 mm × 5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable