Documentos clave
GF85001150
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.5 m, temper as drawn
Sinónimos:
PD035160
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 850-011-50
Longitud
0.5 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)