GF84529558
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 4.65mm, inside diameter 4.15mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
Sinónimos:
Silver, AG007250
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 845-295-58
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
4.65 mm × 4.15 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)