GF84488462
Copper
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.5mm, insulation thickness 0.06mm, polyimide insulation
Sinónimos:
Copper, CU005897
About This Item
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 844-884-62
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diám. × grosor
5 m × 0.5 mm × 0.06 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)