GF83177949
Carbon
foil, 12mm disks, thickness 0.5mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000422, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.95%
formulario
foil
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 831-779-49
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
disco tamaño × grosor
12 mm × 0.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable