Documentos clave
GF82200518
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 15 mm
Sinónimos:
AL603202
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 822-005-18
Diámetro
15 mm
grosor
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)