Key Documents
GF82123589
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinónimos:
AB245120
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Análisis
≥95%
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 821-235-89
Longitud
100 m
diámetro
0.05 mm