GF81868012
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Sinónimos:
W 055200
About This Item
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 818-680-12
Longitud
10 m
diámetro
0.05 mm